PHR2830
Adapalen-verwandte Verbindung D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
4,4′-Dimethoxy-3,3′-di-(adamant-1-yl)-biphenyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1011743
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
adapalene
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C)c1c(cc(cc1)c5cc(c(cc5)OC)C76CC8CC(C7)CC(C6)C8)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C34H42O2/c1-35-31-5-3-27(13-29(31)33-15-21-7-22(16-33)9-23(8-21)17-33)28-4-6-32(36-2)30(14-28)34-18-24-10-25(19-34)12-26(11-24)20-34/h3-6,13-14,21-26H,7-12,15-20H2,1-2H3
InChIKey
SDMSVURKQNRAEU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)