Wichtige Dokumente
PHR2823
Flunixin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Methyl-3-(trifluormethyl)anilin, 2-Amino-6-(trifluormethyl)-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000444
traceable to USP 1274630
API-Familie
flunixin
Form
crystals
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
InChIKey
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)