PHR2599
Lauryl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1-Dodecanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1356891
API-Familie
lauryl alcohol
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChIKey
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)