PHR2574
Desonid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(11β,16α)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(1-methylethyliden)-bis-(oxy)]-pregna-1,4-dien-3,20-dion, Budesonide acetonide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1173304
API-Familie
desonide
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 300 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1[C@@]2([C@H](OC1(C)C)C[C@@H]3C2(CC([C@H]4C3CCC5=CC(=O)C=CC54C)O)C)C(=O)CO
InChI
1S/C24H32O6/c1-21(2)29-19-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-22(13,3)20(15)17(27)11-23(16,4)24(19,30-21)18(28)12-25/h7-9,15-17,19-20,25,27H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15?,16-,17?,19+,20+,22?,23?,24+/m0/s1
InChIKey
WBGKWQHBNHJJPZ-YWZQBGSISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)