PHR2416
Amiodaron-verwandte Verbindung E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(2-Butyl-benzofuran-3-yl)(4-hydroxy-phenyl)-methanon, NSC 85438
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000130
traceable to USP 1027357
API-Familie
amiodarone
Form
powder
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H18O3/c1-2-3-7-17-18(15-6-4-5-8-16(15)22-17)19(21)13-9-11-14(20)12-10-13/h4-6,8-12,20H,2-3,7H2,1H3
InChIKey
ZHGKQUXXASLVQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)