Wichtige Dokumente
PHR2344
Amodiaquin-Hydrochlorid-Hydrat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Amodiaquin -dihydrochlorid Dihydrat, 4-[(7-Chlor-4-chinolyl)-amino]-2-[(diethylamino)-methyl]-phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1031004
API-Familie
amodiaquine
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1000 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
InChI
1S/C20H22ClN3O.ClH.H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H;1H2
InChIKey
AOFIMJMWPZOPAJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)