PHR2207
Thiamine Thiocarbamate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(3RS)-3-[[[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]thiocarbamoyl]sulfanyl]-4-oxopentyl acetate (ketodithiocarbamate), Thiamine Impurity H
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
thiamine
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S-]C(=O)N.S(C(CCOC(=O)C)C(=O)C)C(=O)NCc1c(nc(nc1)C)N
InChI
1S/C14H20N4O4S.CH3NOS/c1-8(19)12(4-5-22-10(3)20)23-14(21)17-7-11-6-16-9(2)18-13(11)15;2-1(3)4/h6,12H,4-5,7H2,1-3H3,(H,17,21)(H2,15,16,18);(H3,2,3,4)/p-1
InChIKey
CGOPORLNMBHBEL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)