PHR2152
N-(2-Succinyl) Phenylephrine (Mixture of Diastereomers)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
2-[[(2R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylamino]succinic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H17NO6/c1-14(10(13(19)20)6-12(17)18)7-11(16)8-3-2-4-9(15)5-8/h2-5,10-11,15-16H,6-7H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t10?,11-/m0/s1
InChIKey
NILXUFZCPICFBR-DTIOYNMSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)