PHR2150
Phenylephrin-verwandte Verbindung G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(R)-N-[2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)-ethyl]-N-methylglycin, N-(Carboxymethyl)-phenylephrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1533272
API-Familie
phenylephrine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)