PHR2067
Abacavir-verwandte Verbindung D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
N6-Cyclopropyl-9-{(1R,4S)-4-[(2,5-diamino-6-chlorpyrimidin-4-yloxy)-methyl]-cyclopent-2-enyl}-9H-purin-2,6-diamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1000437
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
Clc1nc(nc(c1N)OC[C@H]2C[C@H](C=C2)[n]3c4nc(nc(c4nc3)NC5CC5)N)N
InChI
1S/C18H21ClN10O/c19-13-11(20)16(28-17(21)25-13)30-6-8-1-4-10(5-8)29-7-23-12-14(24-9-2-3-9)26-18(22)27-15(12)29/h1,4,7-10H,2-3,5-6,20H2,(H2,21,25,28)(H3,22,24,26,27)/t8-,10+/m1/s1
InChIKey
GETKMSKGQYJOPI-SCZZXKLOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)