PHR1692
Phenytoin-verwandte Verbindung B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
α-[(Aminocarbonyl)amino]-α-phenylbenzolessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1535020
API-Familie
phenytoin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20)
InChIKey
UESCARMREGSPTP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)