PHR1622
Travoprost
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Travoprost -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1673001
API-Familie
travoprost
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 3 mL
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(ccc1)OC[C@H](O)\C=C\[C@@H]2[C@H]([C@H](C[C@H]2O)O)C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C26H35F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,30-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
InChIKey
MKPLKVHSHYCHOC-AHTXBMBWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)