Wichtige Dokumente
PHL80576
Curculigosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-[[(2,6-Dimethoxybenzoyl)-oxy]-methyl]-4-hydroxyphenyl-β-D-glucopyranosid, Curculigosid A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
InChI
1S/C22H26O11/c1-29-14-4-3-5-15(30-2)17(14)21(28)31-10-11-8-12(24)6-7-13(11)32-22-20(27)19(26)18(25)16(9-23)33-22/h3-8,16,18-20,22-27H,9-10H2,1-2H3/t16-,18-,19+,20-,22-/m1/s1
InChIKey
SJJRKHVKAXVFJQ-QKYBYQKWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)