P1200000
Phenylbutazon
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidindion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
phenylbutazone
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
106-108 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3
InChIKey
VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)