Merck
O0200000
Ouabain
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ouabain Octahydrat, 1β,3β,5β,11α,14,19-Hexahydroxycard-20(22)-enolid 3-(6-deoxy-α-L-mannopyranosid), Acocantherin, G-Strophanthin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H44O12 · 8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
728.77
Beilstein:
101712
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ouabain
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
InChIKey
TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der EP-Referenzstandard Ouabain ist nur zur Verwendung in Laboruntersuchungen vorgesehen, wie sie im Europäischen Arzneibuch ausdrücklich vorgeschrieben sind.
Verpackung
Dieses Produkt wird wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission festgelegt bereitgestellt. Die aktuelle Mengeneinheit finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Li Meng et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 84, 1841-1848 (2016-11-30)
The steroid Na+/K+-ATPase blocker ouabain has been shown to exhibit cytotoxic effects in various tumor cell systems. This study aimed to determine the effects of ouabain on Burkitt's lymphoma Raji cells. Ouabain treatment of Raji cells significantly inhibited cell proliferation
Meneka Kanagaratnam et al.
The Journal of physiology, 595(11), 3471-3482 (2017-02-19)
Optic nerve axons get less excitable with warming. F-fibre latency does not shorten at temperatures above 30°C. Action potential amplitude falls when the Na Raising the temperature of optic nerve from room temperature to near physiological has effects on the
Andrée-Anne Marcoux et al.
The Journal of physiology, 597(16), 4263-4276 (2019-06-20)
Na+ -K+ -Cl- cotransporter type 2 (NKCC2) is a 27-exon membrane protein that is expressed in the thick ascending limb (TAL) of Henle where it is involved in reabsorption of the ultrafiltered NaCl load. It comes as three splice variants
Alexander Zhyvoloup et al.
PLoS pathogens, 13(7), e1006460-e1006460 (2017-07-21)
HIV-1 integrates more frequently into transcribed genes, however the biological significance of HIV-1 integration targeting has remained elusive. Using a selective high-throughput chemical screen, we discovered that the cardiac glycoside digoxin inhibits wild-type HIV-1 infection more potently than HIV-1 bearing
Qin Gong et al.
Nature communications, 9(1), 4993-4993 (2018-11-28)
Signals arising from bacterial infections are detected by pathogen recognition receptors (PRRs) and are transduced by specialized adapter proteins in mammalian cells. The Receptor-interacting-serine/threonine-protein kinase 2 (RIPK2 or RIP2) is such an adapter protein that is critical for signal propagation