Merck
NISTRM8568
Stickstoff- und Sauerstoffisotope in Nitrat
NIST® RM 8568
Synonym(e):
Kaliumnitrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
KNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
 15N
 17O
 18O
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
334 °C (lit.)
Format
mixture
SMILES String
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Nitrogen (15N), Oxygen (17O/18O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)