NIST999C
Potassium chloride
Primary Standard, NIST® SRM®
Synonym(e):
Kaliumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Primärstandard für Kaliumchlorid, NIST®SRM®
Form
powder
Verpackung
pkg of 30 g
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
general analytical
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
SRM 999C_cert
SRM 999C_SDS
Anwendung
Sonstige Hinweise
Potassium (K), Chlorine (Cl), Potassium chloride (KCl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bromine (Br), Alkalinity (as KOH), Aluminum (Al), Calcium (Ca), Fluorine (F), Sodium (Na), Rubidium (Rb), Sulfur (S), Silicon (Si)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)