NIST955D
Toxic Metals and Metabolites in Frozen Human Blood
NIST®SRM®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Verpackung
vial of 6 × 1.6 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
clinical
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Lead (Pb), Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Selenium (Se), Uranium (U), Ethylmercury (C2H5Hg+), Inorganic Mercury (CH3Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Thyroglobulin
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)