NIST772A
Standard für magnetisches Moment – Nickelkugel
NIST® SRM® 772a
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
spheres
Verpackung
pkg of each
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
general analytical
Allgemeine Beschreibung
SRM 772A_cert
SRM 772A_SDS
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable