NIST695
Spurenelemente in Mehrnährstoffdünger
NIST® SRM® 695
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 70 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
agriculture
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- SRM 695 is available with certified mass fraction values of major, minor, and trace elements.
- The NIST certificate is provided with source, preparation, analysis details and use instructions.
Sonstige Hinweise
Calcium (Ca), Manganese (Mn), Iron (Fe), Sodium (Na), Magnesium (Mg), Potassium (K), Zinc (Zn), Arsenic (As), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Molybdenum (Mo), Chromium (Cr), Nickel (Ni), Cobalt (Co), Lead (Pb), Copper (Cu), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Boron (B), Nitrogen (N), Phosphorous (P), Selenium (Se), Chlorine (Cl), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Ox. Sol. 3 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)