Merck
NIST363
Niedriglegierter Stahl
NIST® SRM® 363, Cr-V (mod.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 150 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in chemical methods of analysis. SRM 363 isin the form of chips sized between 0.5 mm and 1.18 mm sieve openings (35 mesh and 16 mesh)
SRM 363_cert
SRM 363_SDS
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Molybdenum (Mo), Antimony (Sb), Neodymium (Nd), Arsenic (As), Nickel (Ni), Calcium (Ca), Niobium (Nb), Carbon (C), Phosphorus (P), Cerium (Ce), Silicon (Si), Chromium (Cr), Silver (Ag), Cobalt (Co), Sulfur (S), Copper (Cu), Tin (Sn), Gold (Au), Titanium (Ti), Lead (Pb), Tungsten (W), Magnesium (Mg), Vanadium (V), Manganese (Mn), Zirconium (Zr), Boron (B)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bismuth (Bi), Oxygen (O), Germanium (Ge), Praseodymium (Pr), Hafnium (Hf), Selenium (Se), Hydrogen (H), Strontium (Sr), Iron (Fe), Tantalum (Ta), Lanthanum (La), Tellurium (Te), Nitrogen (N), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)