Merck
NIST3037
Arsenous Acid (AsIII) Standard Solution
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Verpackung
ampule of 2 × 10 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
This Standard Reference Material is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of the arsenic species arsenous acid (AsIII). This product can be used for quality assurance when assigning values to in-house control meaterials.
A unit of NIST3037 consists of two 10mL sealed borosilicate glass ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically to contain to contain a known mass fraction of arsenous acid.
Sonstige Hinweise
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Arsenous acid (AsIII)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1A - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)