NIST2831
Vickers-Härte von Keramiken und Hartmetallen
NIST® SRM® 2831
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
disc
Verpackung
pkg of each
Hersteller/Markenname
NIST®
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)