NIST2637A
Kohlenmonoxid in Stickstoff
NIST® SRM® 2637a, nominal 2500 umol/mol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of cylinder
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
SRM 2637A_cert
SRM 2637A_SDS
Sonstige Hinweise
Carbon monoxide (CO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)