Merck
NIST2617
Kohlendioxid in Stickstoff
NIST SRM 2617, nominal 500 μmol/mol
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Form
gas (compressed)
Verpackung
pkg of cylinder
Allgemeine Beschreibung
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)