NIST199
Siliziumdioxid-Ziegel
NIST SRM 199
About This Item
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 45 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)