NIST123C
Edelstahl
NIST® SRM® 123c, Cr 17 - Ni 11 - Nb 0.6 (AISI 348)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 150 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Molybdenum (Mo), Niobium (Nb), Tantalum (Ta), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)