Merck
N7005
Sigma-Aldrich
Neutralrot
Dye content ≥90 %, Powder
Synonym(e):
3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazin -hydrochlorid, Basic Red 5, Toluylenrot
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.78
Farbindexnummer:
50040
Beilstein:
3918740
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Produktbezeichnung
Neutralrot, Dye content ≥90 %
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, ≥90%
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
brown to black
pH-Wert
6.8-8.0, red to yellow
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 10 mg/mL, dark red
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChIKey
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Neutralrot (C.I. 50040) ist ein protonierter Diaminophenazin-Farbstoff. Es besteht aus Aminodimethylaminomethylphenazin-Hydrochlorid, C15H17N4Cl.
Anwendung
Angewendet als Indikator für die Herstellung von Neutralrotpapier und als biologischer Farbstoff
Neutralrot wird für verschiedene Färbeapplikationen eingesetzt, u. a. als Kernfarbstoff, als Gegenfarbstoff im Gram-Verfahren entweder alleinstehend oder als Bestandteil der Twort-Färbung (ein schnelles grün-neutralrotes Gemisch). Die Färbung mit Neutralrot ist auch eine Methode zur Beurteilung der Lebensfähigkeit, die für den Nachweis von lebensfähigen Hefezellen in Haarschuppenproben und Muschellarven verwendet wird. Neutralrot empfiehlt sich darüber hinaus für die Beurteilung der Lebensfähigkeit, da es durch Lysosome und andere saure Zellorganellen selektiv absorbiert wird. Es wird auch für die supravitale Färbung von lebenden Blutzellen verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Neutralrot ist ein weitläufig verwendetes kationisches Fluorchrom, das sich nach der Färbung der Lysosome bekannterweise im Golgi-Komplex und im Zellkern akkumuliert.
Qualität
gereinigt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Effects of hypocretin2-saporin and antidopamine-beta-hydroxylase-saporin neurotoxic lesions of the dorsolateral pons on sleep and muscle tone.
Blanco-Centurion C
The European Journal of Neuroscience, 19, 2741-2741 (2004)
Chlorophyll derivative mediated PDT versus methotrexate: an in vitro study using MCF-7 cells.
Gomaa I
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 9, 362-362 (2012)
Cell Growth, Differentiation and Senescence: A Practical Approach (1999)
Sabnis RW
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
Valerio Matozzo et al.
Marine environmental research, 79, 116-121 (2012-06-26)
The effects of ibuprofen (IBU) on the immune parameters of the clam Ruditapes philippinarum were investigated after a 7-day exposure to sublethal IBU concentrations (0, 0 + ethanol, 100, 500, and 1000 μg/L). Total haemocyte count (THC), haemocyte diameter and