N1400
Allzweck-Viskositätsstandard, durch UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert
viscosity 3481 mPa.s (25 °C)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Viskosität
3481 mPa.s(25 °C)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)