N0950000
Nitrofural
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Nitro-2-furaldehyd-semicarbazon, 5-Nitro-2-furfuralsemicarbazon, Furacin, NFZ, Nitrofurazon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nitrofural
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
242-244 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
InChIKey
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
male reproductive organs
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)