N0850010
Nimodipin-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-pyridin-3,5-dicarbonsäure-(2-methoxyethyl)-(1-methylethyl)-ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nimodipine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)