MGVS100500
Medizinischer Viskositätsstandard
10.0 mPa.s (25.00°C ), pkg of 500 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 500 mL
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)