M3516
Mineralöl
suitable for preparation of Nujol mulls for infrared spectroscopy, light oil
Synonym(e):
White mineral oil (petroleum)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
light oil
Qualitätsniveau
Methode(n)
PCR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.467 (lit.)
Dichte
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
suitable for preparation of Nujol mulls for infrared spectroscopy
InChIKey
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to overlay the samples to avoid evaporation in denaturing gel PCR reaction mix
- in emulsion preparation for emulsion PCR
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Summary application report for analysis of moisture in Mineral oil