Merck
M1500000
Methyldopa
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-L-DOPA Sesquihydrat, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanin, MK-351, Methyl-DOPA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO4 · 1.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.24
Beilstein:
2417244
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methyldopa
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
InChIKey
CJCSPKMFHVPWAR-JTQLQIEISA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Methyldopa EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Li-Ting Liao et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 436, 72-77 (2014-05-13)
Uric acid measurement has become increasingly important, and electrochemically modified detection method based portable devices hold a dominant position in the market for point of care and self-monitoring of uric acid blood levels. However, there has been a lack of