Wichtige Dokumente
M0600000
Mestranol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(17α)-3-Methoxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-in-17-ol, 17α-Acetylenyl-1,3,5(10)-estratrien-3,17β-diol-3-methylether, 17α-Ethinyloestradiol-3-methylether, 3-Methoxy-17a-acetylenylestradiol, NSC 84032
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mestranol
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
153-155 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CC[C@@]4(O)C#C)C3CCc2c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChIKey
IMSSROKUHAOUJS-MJCUULBUSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)