Wichtige Dokumente
IRMM523C
Aluminium
IRMM®, certified reference material, 1.0 mm wire
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
JRC
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
general analytical
Format
matrix material
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
IRMM523C
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)