Wichtige Dokumente
IRMM315
4-Deoxynivalenol in Acetonitril
IRMM®, certified reference material
Synonym(e):
Deoxynivalenol -Lösung, 3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-on, DON, Vomitoxin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChIKey
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
IRMM315
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)