Merck
I7513
Sigma-Aldrich
Indoxyl β-D-Galactopyranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Assay
>99.5% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Verunreinigungen
≤1 mol/mol acetone
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChIKey
XVARCVCWNFACQC-MBJXGIAVSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)