F0040020
Fenbendazol-Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-(5-chlor-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fenbendazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cc2[nH]c(nc2cc1)NC(=O)OC
InChI
1S/C9H8ClN3O2/c1-15-9(14)13-8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14)
InChIKey
VLEJNRYXCWJNPA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)