Merck
ERMEF317
Heizöl (Gas-Oil) (tiefer Gehalt Solvent Yellow 124)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMEF317
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>132.8 °F
Flammpunkt (°C)
> 56 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)