Merck
ERMCE100
Fischgewebe (HCB und HCBD)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hexachlorobenzene (HCB) and hexachlorobutadiene (HCBD)
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMCE100
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)