Merck
ERMBF434C
Raps 73496 GVO Standard ERM-BF434
ERM®, certified reference material, nominal 0.1% GMO
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF434C
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)