ERMBF428A
Baumwollsamen GVO Standard GHB119
ERM®, certified reference material, for the detection of GMO cotton seed GHB119 with PCR
About This Item
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO cotton seed GHB119 with PCR
Agentur
ERM®
Zusammensetzung
GHB119 Cotton seed, 0%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
ERMBF428A
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)