Merck
ERMBF425C
Soja 356043 GVO Standard ERM-BF425
ERM®, certified reference material, level 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Zusammensetzung
Soya 356043, 1%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF425C
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)