Merck
ERMAD500
Hämoglobin in Puffer
ERM®, certified reference material
Synonym(e):
HbA1c Kit of calibrants
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
clinical
Format
matrix material
Lagertemp.
−70°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMAD500
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)