EH0030003764BC
Conductive Disposable Tips
BioControl, For use with Gemini, size 300 μL
Synonym(e):
Disposable Tips; Pipette Tips, Robotic pipette tips
About This Item
Gemini®
Empfohlene Produkte
Verpackung
box of 960 tips
Hersteller/Markenname
BioControl Systems E-H0030-003-764*
Gemini®
Methode(n)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Größe
300 μL
Anwendung(en)
food and beverages
pathogen testing
Kompatibilität
for use with Gemini (78000BC)
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)