E2503004
Etomidat-Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-1-[(1RS)-1-phenylethyl]-1H-imidazol-5-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
etomidate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2/h3-10H,1-2H3
InChIKey
FHFZEKYDSVTYLL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)