Merck
E1515000
Erythropoietin
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
API-Familie
erythropoietin
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Erythropoietin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anemia management using computerized decision support.
Philip Zager et al.
Nephrology news & issues, 27(7), Supp 19-Supp 21 (2013-07-17)
Management of anemia in patients with kidney disease in 2013 and beyond.
Jay B Wish
Nephrology news & issues, 27(7), Supp 1-Supp 3 (2013-07-17)
Is eliminating the floor for the Hb range consistent with patient-centered care?
Jeffrey S Berns
Nephrology news & issues, 27(7), Supp 15-Supp 16 (2013-07-17)
Peginesatide for anemia in chronic kidney disease.
Haruo Tomoda
The New England journal of medicine, 368(16), 1553-1553 (2013-04-19)
Darbepoetin alfa in systolic heart failure.
Mahir Karakas et al.
The New England journal of medicine, 369(5), 487-487 (2013-08-02)