CRMTAKR
Flammpunkt-Standard
TAG ASTM D56 (43.1 °C)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
according to ASTM® D56
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
pharmaceutical
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Standard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)