Merck
CRM608
Supelco
VOCs – Sandiger Lehm 1
pkg of 25 g
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 25 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM608-025
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
soil
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Die folgende Verbindung ist nicht zertifiziert und wird nur zur Information angegeben:
  • Acetonitril
Analyt
Beschreibung
    Acetone
    Acetonitrile
    Benzene
    Bromobenzene
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    2-Butanone
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroethane
    Chloroform
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromoethane
    Dibromomethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Ethylbenzene
    2-Hexanone
    Cumene
    Bromomethane
    Chloromethane
    4-Methyl-2-pentanone
    tert-Butyl methyl ether
    Styrene
    1,1,1,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichlorofluoromethane
    1,2,3-Trichloropropane
    Mesitylene
    Vinyl acetate
    Vinyl chloride
    o-Xylene
    Alle anzeigen (46)
H-Sätze
P-Sätze
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)